Cyklohexan för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
H26081.AU H26081.0F
H26081.AUEA 2300 SEK
H26081.AU H26081.0F
Cyklohexan för HPLC
Cyklohexan
Formel: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Kokpunkt: 81
Smältpunkt: 7
Densitet: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –18 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003814
CAS nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM