myo-inositol, Millipore®
Leverantör: Merck
Synonyms: i-Inositol, D-Myo-Inositol, rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, Inositol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04507.0050 1.04507.0250
1.04507.0050EA 490 SEK
1.04507.0050 1.04507.0250
myo-inositol, Millipore®
myo-inositol
Formel: C₆H₁₂O₆
Kokpunkt: 291 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 210 °C
Densitet: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077932
CAS nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001