Cyclohexanecarbonyl chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Cyclohexanecarboxylic acid chloride, Cyclohexanecarboxylic chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18256.0100
8.18256.0500
8.18256.0100EA
904
SEK
8.18256.0100
8.18256.0500
Cyclohexanecarbonyl chloride för syntes, Sigma-Aldrich®
Cyclohexanecarbonyl chloride
Formel:
C₇H₁₁ClO MW: 146,62 g/mol Kokpunkt: 184 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 29 °C Densitet: 1,08 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001456 CAS nummer: 2719-27-9 EINECS: 220-322-7 UN: 3265 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 146.62 g/mol |
Boiling Point | 180 - 181 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 66 °C |
Density | 1.08 g/cm3 (20 °C) |