Quinaldin (2-Metylkinolin), Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 2-Methylquinoline
Q2125-1L Q2125-500ML
Q2125-1LEA 3910 SEK
Q2125-1L Q2125-500ML
Quinaldin (2-Metylkinolin), Supelco®
Quinaldin (2-Metylkinolin)
Formel: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Kokpunkt: 247,6 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –2 °C
Densitet: 1,0585 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006756
CAS nummer: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f01951a0d78126aa975b3b4ddbfe855e1b98b4&vid=e12ca74bed6d1502fb4548e559c6f37b7d943bc1&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b0928a4788fe3473d024101585d5d65ea8b75b9&vid=07f6e29c147a614a8b05480035aa22b1943a44a9&prid=web&clid=SAPDAM