1,5-difenylkarbazid ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03091.0025
1.03091.0100
1.03091.0025EA
2100
SEK
1.03091.0025
1.03091.0100
1,5-difenylkarbazid ACS, Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
1,5-difenylkarbazid
Formel:
C₁₃H₁₄N₄O Kokpunkt: 454 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 170…172 °C Densitet: 1,31 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003013 CAS nummer: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Merck Index: 13,03353 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 173 - 176 °C |
Molar Mass | 242.28 g/mol |
Bulk Density | 420 kg/m3 |