Bensotriazol ≥99.0% for amperometric det. of Cu, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Varning
12798-100G 12798-20KG
12798-100GEA 1275 SEK
12798-100G HONC12798-20KG
Bensotriazol ≥99.0% for amperometric det. of Cu, Fluka™
Bensotriazol
Formel: C₆H₅N₃
Kokpunkt: 350 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 95-99 °C
Densitet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 170 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005699
CAS nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Identity (IR) complying
Assay (HPLC) Min. 99.0 %
Melting point 95 - 99 °C
Residue on ignition Max. 0.1 %