Bensotriazol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22315.0100 8.22315.0500 8.22315.9025 8.22315.1000 8.22315.0025
8.22315.0100EA 483 SEK
8.22315.0100 8.22315.0500 8.22315.9025 8.22315.1000 8.22315.0025
Bensotriazol för syntes, Sigma-Aldrich®
Bensotriazol
Formel: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Kokpunkt: 350 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 99 °C
Densitet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 170 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005699
CAS nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=782457621df19017ae61058f88400aad6141ceb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 19 g/l (20 °C)
Melting Point 99 °C
Molar Mass 119.12 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 350 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.053 hPa (20 °C)
Flash Point 212 °C
Density 1.36 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C) suspension
Ignition Point 400 °C