Kumarin ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
C0395-25G C0395-500G
TCIAC0395-25GEA 230 SEK
TCIAC0395-25G TCIAC0395-500G
Kumarin ≥99.0%
Kumarin
Formel: C₉H₆O₂
Kokpunkt: 298 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 67…69 °C
Densitet: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 162 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006850
CAS nummer: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4f2b4b1d8c967c55d5bdc79bf2abfbefe897711&vid=a4f2b4b1d8c967c55d5bdc79bf2abfbefe897711&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency