o-Terphenyl för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21077.0025 8.21077.0100 8.21077.2500
8.21077.0025EA 594 SEK
8.21077.0025 8.21077.0100 8.21077.2500
o-Terphenyl för syntes, Sigma-Aldrich®
o-Terphenyl
Formel: C₁₈H₁₄
Kokpunkt: 338 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 54…56 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003055
CAS nummer: 84-15-1
EINECS: 201-517-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility  - 0.01 g/l (25 °C)
Melting Point 55 - 57 °C
Molar Mass 230.3 g/mol
Boiling Point 332 °C (1013 hPa)
Flash Point 163 °C