2-Bifenylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
2-Aminobiphenyl, Biphenyl-2-ylamine, 2-Biphenylylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20155.0010
8.20155.0050
8.20155.0010EA
535
SEK
8.20155.0010
8.20155.0050
2-Bifenylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Bifenylamin
Formel:
C₁₂H₁₁N MW: 169,23 g/mol Kokpunkt: 299 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 42…44 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007701 CAS nummer: 90-41-5 EINECS: 201-990-9 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 46 - 48 °C |
Molar Mass | 169.23 g/mol |
Boiling Point | 298 - 300 °C |
Flash Point | 153 °C |
Ignition Point | 461 °C |