Saltsyra 1,128% (w/v) analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
86132.290EA
395
SEK
86132.290
86132.360
Saltsyra 1,128% (w/v) analytiskt reagens
Saltsyra
Formel:
HCl MW: 36.46 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 |
Specifikation testresultat
Assay (w/v) | 1.118 - 1.138 % |