Bis[4-(dimetylamino)fenyl]metanon för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08125.0250
8.08125.1000
8.08125.0250EA
982
SEK
8.08125.0250
8.08125.1000
Bis[4-(dimetylamino)fenyl]metanon för syntes, Sigma-Aldrich®
Bis[4-(dimetylamino)fenyl]metanon
Formel:
C₁₇H₂₀N₂O Kokpunkt: 428 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 172 °C Flampunkt: 220 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008312 CAS nummer: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06265 |
Specifikation testresultat
Solubility | 0.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | 172 - 175 °C |
Molar Mass | 268.35 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Flash Point | 220 °C |
Ignition Point | 480 °C |