Bis[4-(dietylamino)fenyl]metanon för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20161.0050 8.20161.0250
8.20161.0050EA 585 SEK
8.20161.0050 8.20161.0250
Bis[4-(dietylamino)fenyl]metanon för syntes, Sigma-Aldrich®
Bis[4-(dietylamino)fenyl]metanon
Formel: C₂₁H₂₈N₂O
Kokpunkt: 420 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009044
CAS nummer: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 90 - 95 °C
Molar Mass 324.46 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Flash Point 151 °C
pH 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)