2,5-Di-tert-butylhydroquinone för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: BHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
8.21762.0250EA 545 SEK
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
2,5-Di-tert-butylhydroquinone för syntes, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Formel: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222,33 g/mol
Kokpunkt: 334 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 212 °C
Densitet: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008825
CAS nummer: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 214 - 217 °C
Molar Mass 222.32 g/mol
Ignition Point 420 °C