2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41297.0001 8.41297.0010
8.41297.0001EA 1100 SEK
8.41297.0001 8.41297.0010
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol för syntes, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokpunkt: 291 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 62…64 °C
MDL Number: MFCD00004626
CAS nummer: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 62 - 64 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Synonyms 1,2-Bishydroxymethylbenzene
Hill Formula C8H10O2