SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Leverantör: Avantor
7213-08EA 3050 SEK
7213-08 7213-23 7213-03
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Kromatografikolonn
BAKERBOND spe™ kolonner är engångs PP- eller glaskolonner som är förhandsförpackade med högkapacitetssorbenter som sitter mellan två 20 µm PE frits.
  • Kiselbaserat
  • Extraktion av föreningar från provlösningsvolymer från ett fåtal hundra µl upp till 1 L
  • Bearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering
Allmänna tillämpningar: låg- till måttligt polära analyter från icke-akvatiska lösningar.
Dessa SPE-kolonner kan användas i adsorptionsläge.
Förpackning: Vissa kolonner finns tillgängliga i en foliefodrad fibertrumma, under namnet Jumbo Pack. Kolonnerna är löst förpackade i foliefodret för att eliminera besväret med att öppna enskilda påsar.