SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Leverantör: Avantor
7021-07EA 4300 SEK
7021-07 7021-02
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Kromatografikolonn
BAKERBOND spe™ kolonner är engångs PP- eller glaskolonner som är förhandsförpackade med högkapacitetssorbenter som sitter mellan två 20 µm PE frits.
  • Kiselbaserat
  • Extraktion av föreningar från provlösningsvolymer från ett fåtal hundra µl upp till 1 L
  • Bearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering
Allmänna tillämpningar: icke-joniska, icke-polära till polära analyter.
Dessa SPE-kolonner kan användas i Reversed Phase- och Normal Phase-läge.