SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ aromatic sulphonic acid
Leverantör: Avantor
7090-03EA 4425 SEK
7090-03 7090-07 7090-01 7090-29
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ aromatic sulphonic acid
Kromatografikolonn
BAKERBOND spe™ kolonner är engångs PP-kolonner förhandsförpackade med högkapacitetssorbenter som sitter mellan två 20 µm PE frits.
  • Kiselbaserat
  • Extraktion av föreningar från provlösningsvolymer från ett fåtal hundra µl upp till 1 L
  • Bearbetning genom vakuum, positivt tryck eller centrifugering
Allmänna tillämpningar: joniska, basiska analyter.
Dessa SPE-kolonner kan användas i Strong Cation Exchange-läge.
Order Now
SPECIFIKATIONER
Environmentally Preferable
Endcapped Nej