Fenolrött ACS
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
1.07241.0005EA 1160 SEK
1.07241.0005 1.07241.0025 1.07241.0100 1.07241.1000
Fenolrött ACS
Fenolrött
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
Smältpunkt: > 300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003552
CAS nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.77 g/l (100 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 354.38 g/mol
Bulk Density 200 - 300 kg/m3