Trityl alcohol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21196.0050 8.21196.0250
8.21196.0050EA 925 SEK
8.21196.0050 8.21196.0250
Trityl alcohol för syntes, Sigma-Aldrich®
Trityl alcohol
Formel: C₁₉H₁₆O
MW: 260,34 g/mol
Kokpunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 160…163 °C
Densitet: 1,1884 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004445
CAS nummer: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Merck Index: 13,09810
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 160 - 163 °C
Molar Mass 260.34 g/mol
Boiling Point 360 °C
Synonyms Triphenyl carbinol
Hill Formula C19H16O
Chemical Formula (C6H5)3COH