Benzil för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01632.0005 8.01632.0250
8.01632.0005EA 270 SEK
8.01632.0005 8.01632.0250
Benzil för syntes, Sigma-Aldrich®
Benzil
Formel: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Kokpunkt: 346 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 95 °C
Densitet: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003080
CAS nummer: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility  - 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 95 °C
Molar Mass 210.23 g/mol
Boiling Point 346 - 348 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (128 °C)