4-Hydroxybenzophenone för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20661.0025 8.20661.0100
8.20661.0025EA 622 SEK
8.20661.0025 8.20661.0100
4-Hydroxybenzophenone för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Kokpunkt: 367 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 131…133 °C
Densitet: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002355
CAS nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 131 - 133 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 260 - 262 °C (32 hPa)
Synonyms p-Benzoylphenol
Hill Formula C13H10O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COC6H5