Benzofenon för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01801.0005 8.01801.0250 8.01801.1000 8.01801.9050
8.01801.0005EA 431 SEK
8.01801.0005 8.01801.0250 8.01801.1000 8.01801.9050
Benzofenon för syntes, Sigma-Aldrich®
Benzofenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Kokpunkt: 305,4 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 47…49 °C
Densitet: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003076
CAS nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.14 g/l (25 °C)
Melting Point 47 - 49 °C
Molar Mass 182.22 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 304 - 306 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.004 hPa (20 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.1 g/cm3 (25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material