Klorfenol röd
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: 3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
B21623.06 B21623.14
B21623.06EA 985 SEK
B21623.06 B21623.14
Klorfenol röd
Klorfenol röd
CAS No.: 4430-20-0 Molecular Formula: C19H12Cl2O5S Formula Weight: 432.28 Beilstein Reference: 354053 MDL No.: MFCD00005877
Formel: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
MW: 423,27 g/mol
Smältpunkt: ∼261 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005877
CAS nummer: 4430-20-0
EINECS: 224-619-2