Bromkresolgrönt
Leverantör: CHROMA
Synonyms: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
3L-082-0100 3L-082-0250
CHRO3L-082-0100EA 58.74 SEK
CHRO3L-082-0100 CHRO3L-082-0250
Bromkresolgrönt
Bromkresolgrönt
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Smältpunkt: 217…218 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005874
CAS nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=f09d12920193e7439a6290c1b053ab88810b6976&prid=web&clid=SAPDAM