Bromtymolblått ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
403250050
403250100
403250250
403251000
ACRO403250050EA
715
SEK
ACRO403250050
ACRO403250100
ACRO403250250
ACRO403251000
Bromtymolblått ACS
Bromtymolblått
Formel:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Smältpunkt: 204 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005872 CAS nummer: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Index: 13,01430 |