Sodium toluene-4-sulphonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21125.0005 8.21125.0250
8.21125.0005EA 296 SEK
8.21125.0005 8.21125.0250
Sodium toluene-4-sulphonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Sodium toluene-4-sulphonate
Formel: C₇H₇NaO₃S
MW: 194,19 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00798566
CAS nummer: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 194.18 g/mol
Synonyms 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
Hill Formula C7H7NaO3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3Na