Metyltoluen-4-sulfonat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
8.08333.0100EA 504 SEK
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
Metyltoluen-4-sulfonat för syntes, Sigma-Aldrich®
Metyltoluen-4-sulfonat
Formel: C₈H₁₀O₃S
MW: 186,23 g/mol
Kokpunkt: 292 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 28…30 °C
Densitet: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008417
CAS nummer: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 186.23 g/mol
Boiling Point 292 °C (1013 hPa)
Flash Point 130 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Synonyms p-Toluenesulfonic acid methyl ester
Hill Formula C8H10O3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3CH3