Metyltoluen-4-sulfonat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08333.0100
8.08333.0500
8.08333.2500
8.08333.9050
8.08333.9025
8.08333.0100EA
437
SEK
8.08333.0100
8.08333.0500
8.08333.2500
8.08333.9050
8.08333.9025
Metyltoluen-4-sulfonat för syntes, Sigma-Aldrich®
Metyltoluen-4-sulfonat
Formel:
C₈H₁₀O₃S Kokpunkt: 292 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 28…30 °C Densitet: 1,23 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 130 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008417 CAS nummer: 80-48-8 EINECS: 201-283-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 24 - 27 °C |
Molar Mass | 186.23 g/mol |
Boiling Point | 292 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 130 °C |
Density | 1.23 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | p-Toluenesulfonic acid methyl ester |
Hill Formula | C8H10O3S |
Chemical Formula | 4-(CH3)C6H4SO3CH3 |