p-Toluensulfonylklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
Toluene-4-sulphonyl chloride, Tosyl chloride, 4-Toluenesulphonyl chloride, Toluene-p-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08326.0250
8.08326.1000
8.08326.9025
8.08326.0250EA
594
SEK
8.08326.0250
8.08326.1000
8.08326.9025
p-Toluensulfonylklorid för syntes, Sigma-Aldrich®
p-Toluensulfonylklorid
Formel:
C₇H₇ClO₂S MW: 190,65 g/mol Kokpunkt: 265 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 67 °C Densitet: 1,49 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 128 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007450 CAS nummer: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 13,09612 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | 67 °C |
Molar Mass | 190.65 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 135 °C (13 hPa) |
Flash Point | 128 °C |
Density | 1.49 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |