Salicyl alcohol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
8.20662.0050EA 846 SEK
8.20662.0050 8.20662.0250 8.20662.0010
Salicyl alcohol för syntes, Sigma-Aldrich®
Salicyl alcohol
Formel: C₇H₈O₂
Kokpunkt: 268 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 82 °C
Densitet: 1,1613 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004617
CAS nummer: 90-01-7
EINECS: 201-960-5
Merck Index: 12,08477
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 63 g/l (20 °C)
Melting Point 83 - 86 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Synonyms Saligenine, Salicyl alcohol
Hill Formula C7H8O2
Chemical Formula 2-(OH)C6H4CH2OH