2-tert-Butylhydroquinone för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41424.0100 8.41424.0500
8.41424.0100EA 663 SEK
8.41424.0100 8.41424.0500
2-tert-Butylhydroquinone för syntes, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylhydroquinone
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Kokpunkt: 273 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 128 °C
Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002344
CAS nummer: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 127 - 129 °C
Molar Mass 166.21 g/mol
Boiling Point 295 °C (1013 hPa)
Flash Point 171 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 457 °C