3,5-Dihydroxytoluene för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Orcinol, 5-Methylbenzene-1,3-diol, 5-Methylresorcinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0002
8.20933.0005EA 343 SEK
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0002
3,5-Dihydroxytoluene för syntes, Sigma-Aldrich®
3,5-Dihydroxytoluene
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Kokpunkt: 290
Smältpunkt: 109
Densitet: 1.2895 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 159
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002291
CAS nummer: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 109 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 147 °C (7 hPa)
Flash Point 159 °C