4-Hexylresorcinol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Hexylresorcinol, 4-Hexylbenzene-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20647.0025
8.20647.0100
8.20647.0025EA
761
SEK
8.20647.0025
8.20647.0100
4-Hexylresorcinol för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Hexylresorcinol
Formel:
C₁₂H₁₈O₂ MW: 194,27 g/mol Kokpunkt: 333 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 64…67 °C Flampunkt: >100 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002284 CAS nummer: 136-77-6 EINECS: 205-257-4 Merck Index: 12,04750 |
Specifikation testresultat
Solubility | 0.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 64 - 67 °C |
Molar Mass | 194.27 g/mol |
Bulk Density | 340 kg/m3 |
Boiling Point | 333 - 335 °C (1013 hPa) |
Flash Point |
|
pH | 7.7 (0.5 g/l, H2O, 20 °C) |