2-metylresorcinol 98%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methylbenzene-1,3-diol
A11821.0B A11821.18 A11821.30
A11821.0BEA 12150 SEK
A11821.0B A11821.18 A11821.30
2-metylresorcinol 98%
2-metylresorcinol
Purity: 98% CAS No.: 608-25-3 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 135°(275°F) Melting Point: 118-122° Boiling Point: 264° Beilstein Reference: 2042177 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002271
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokpunkt: 264 °C
Smältpunkt: 118…122 °C
Flampunkt: 135 °C (275 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002271
CAS nummer: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III