2-metylresorcinol 98%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methylbenzene-1,3-diol
364740250 364741000
ACRO364740250EA 630 SEK
ACRO364740250 ACRO364741000
2-metylresorcinol 98%
2-metylresorcinol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokpunkt: 264 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 118…124 °C
Flampunkt: 135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002271
CAS nummer: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 124 °C
GC ≥97.5 %