3-Phenoxybenzyl alcohol 98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
183770250 183771000 183770050
ACRO183770250EA 1350 SEK
ACRO183770250 ACRO183771000 ACRO183770050
3-Phenoxybenzyl alcohol 98%
3-Phenoxybenzyl alcohol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Kokpunkt: 135…140 °C (1 mmHg)
Densitet: 1,1456 g/cm³
Flampunkt: 309 °C
MDL Number: MFCD00004636
CAS nummer: 13826-35-2
EINECS: 237-525-1