p-Kresol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05223.0101 8.05223.0501 8.05223.1001
8.05223.0101EA 729 SEK
8.05223.0101 8.05223.0501 8.05223.1001
p-Kresol för syntes, Sigma-Aldrich®
p-Kresol
Formel: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Kokpunkt: 201,8 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 32…34 °C
Densitet: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002376
CAS nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02604
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Boiling Point 202.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.06 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 1.034 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 555 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials