m-Kresol, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ100
65996-1ML-F 65996-5ML-F
65996-1ML-FEA 410 SEK
65996-1ML-F 65996-5ML-F
m-Kresol, Supelco®
m-Kresol
Formel: CH₃C₆H₄OH
Kokpunkt: 202,2 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002302
CAS nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=943f95c3641e8d39f61fe0ff55be89c980351d99&vid=6c344472b0225def0f756ed68fec629a0f1350be&prid=web&clid=SAPDAM