m-Kresol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Methylphenol, 3-Hydroxytoluol, 3-Hydroxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09691.0100 8.09691.0500 8.09691.1000 8.09691.2500 8.09691.9030 8.09691.4000
8.09691.0100EA 547 SEK
8.09691.0100 8.09691.0500 8.09691.1000 8.09691.2500 8.09691.9030 8.09691.4000
m-Kresol för syntes, Sigma-Aldrich®
m-Kresol
Formel: CH₃C₆H₄OH
MW: 108,14 g/mol
Kokpunkt: 202,2 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 11,5 °C
Densitet: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002302
CAS nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=baf15a369d3cdb4f11ccdc82881f9e30cba7f856&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 23.5 g/l (20 °C)
Melting Point 11.5 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Boiling Point 203 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.065 hPa (20 °C)
Flash Point 1 %(V)
Refractive Index 86 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 626 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials