Benzylalkohol ≥99.0% analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
20807.297EA 1750 SEK
20807.297 20807.322
Benzylalkohol ≥99.0% analytiskt reagens
Benzylalkohol
Formel: C₆H₅CH₂OH
Kokpunkt: 205 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –15,3 °C
Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004599
CAS nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Acidity Max. 0.0008 meq/g
Boiling point 204 - 208 °C
Density (20/4) 1.043 - 1.046
Peroxide value Max. 10
Benzaldehyde Max. 0.1 %
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm