2-tert-Butyl-4-methoxyphenol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20246.0100 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
8.20246.0100EA 676 SEK
8.20246.0100 8.20246.0500 8.20246.0025 8.20246.5000
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol för syntes, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₁H₁₆O₂
Kokpunkt: 267…269 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 60…61 °C
Densitet: 1,0587 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00040484
CAS nummer: 121-00-6
EINECS: 204-442-7
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 48 - 63 °C
Molar Mass 180.25 g/mol
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (105 °C)
Flash Point 130 °C