N-Ethyl-o-toluidine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
2-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-2-methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43602.0100
8.43602.0500
8.43602.0100EA
649
SEK
8.43602.0100
8.43602.0500
N-Ethyl-o-toluidine för syntes, Sigma-Aldrich®
N-Ethyl-o-toluidine
Formel:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Kokpunkt: 212…212,5 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –15 °C Densitet: 0,95 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00026695 CAS nummer: 94-68-8 EINECS: 202-354-3 UN: 2754 ADR: 6.1,II |