4-Metyl-m-fenylendiamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 4-Metyl-1,3-benzendiamin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
8.03269.0005EA 395 SEK
8.03269.0005 8.03269.0250 8.03269.1000
4-Metyl-m-fenylendiamin för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Metyl-m-fenylendiamin
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kokpunkt: 292 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 99 °C
Densitet: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007804
CAS nummer: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 122.17 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 284 - 286 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (106 °C)
Flash Point 169 °C
Ignition Point 520 °C