4-Octylaniline ≥99%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: 4-n-Octylaniline
H26713.03 H26713.06
H26713.03EA 1350 SEK
H26713.03 H26713.06
4-Octylaniline ≥99%
4-Octylaniline
Purity: 99% CAS No.: 16245-79-7 Molecular Formula: C14H23N Formula Weight: 205.34 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.516 Boiling Point: 175°/13mm MDL No.: MFCD00007929
Formel: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Kokpunkt: 175 °C (13 mmHg)
Smältpunkt: 20 °C
Densitet: 0,898
Flampunkt: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007929
CAS nummer: 16245-79-7
EINECS: 240-358-7