o-Toluidin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 2-Toluidin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08312.0500
8.08312.0500EA 1020 SEK
8.08312.0500
o-Toluidin för syntes, Sigma-Aldrich®
o-Toluidin
Formel: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Kokpunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: < –15 °C
Densitet: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007730
CAS nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674