2-Ethylphenyl isocyanate
AC31420DA
MAYBAC31420DAEA
0
SEK
MAYBAC31420DA
2-Ethylphenyl isocyanate
2-Ethylphenyl isocyanate
Formel:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Kokpunkt: 56 °C (3 mmHg) Densitet: 1,04 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002013 CAS nummer: 40411-25-4 UN: 2206 ADR: 6.1,III |