α,α,α-Trifluoro-p-cresol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41244.0001 8.41244.0005
8.41244.0001EA 487 SEK
8.41244.0001 8.41244.0005
α,α,α-Trifluoro-p-cresol för syntes, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Kokpunkt: 185 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 45…47 °C
Densitet: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00002363
CAS nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 162.11 g/mol
Boiling Point 73 - 75 °C (11 hPa)
Flash Point 83 °C