2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: (Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
AC18836EA AC18836EE
MAYBAC18836EAEA 0 SEK
MAYBAC18836EA MAYBAC18836EE
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Kokpunkt: 181 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 30…32 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004602
CAS nummer: 440-60-8
EINECS: 207-126-7