α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
SB00719DA SB00719EA
MAYBSB00719DAEA 0 SEK
MAYBSB00719DA MAYBSB00719EA
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Formel: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Kokpunkt: 190 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 3…8 °C
Densitet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064396
CAS nummer: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III